Learn More
Hecht Karl™ Messzylinder aus Natronglas mit hoher Form, Klasse A
Artikelnummer. 10247481
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Typ:
Graduierte Messzylinder
Nicht graduierter Messzylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10247481
Marke: Hecht Karl™ 42205030
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Artikelbeschreibung Messzylinder
Skalenfarbe Bernsteinfarben
Typ Graduierte Messzylinder
Material Kalknatronglas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapazität (metrisch) 100 mL
Umfang Kurzlinige, verschmolzene braune Graduierung
Graduierungen 2 mL
Unterteilung Gehäuse 2mL