Learn More
Hecht Karl™ Messzylinder aus Natronglas mit hoher Form, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Typ:
Graduierte Messzylinder
Nicht graduierter Messzylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Nicht graduierter Messzylinder |
| Toleranz | ±1,5 mL |
| Material | Kalknatronglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |
| Stopfenausführung | NS-Stopfen |
| Toleranz (metrisch) | ±1,5 ml |