Learn More
Hecht Karl™ Messzylinder aus Natronglas mit hoher Form, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Typ:
Graduierte Messzylinder
Nicht graduierter Messzylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Artikelbeschreibung | Messzylinder |
| Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Toleranz | ±1,5 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Umfang | Bernsteinfarbig, abgesichert, kurze Leitung, Messskala |
| Toleranz (metrisch) | 1,5 ml |
| Mehr anzeigen |