Learn More
Hecht Karl™ Messzylinder aus Natronglas mit hoher Form, Klasse A
Artikelnummer. 10566342
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Produkttyp:
Graduierte Messzylinder
Nicht graduierter Messzylinder
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
10566342 250 mL Graduierte Messzylinder -
10247481 100 mL Graduierte Messzylinder 1 Stück
10125531 2000 mL Graduierte Messzylinder 1 Stück
10469411 200 mL Graduierte Messzylinder 1 Stück
10379351 250 mL Nicht graduierter Messzylinder -
10400182 500 mL Nicht graduierter Messzylinder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10566342 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 42200048
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Toleranz ±1,5 mL
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 250 mL
Umfang Bernsteinfarbig, abgesichert, kurze Leitung
Fehlergrenze ±1,5 ml
Skalenfarbe Bernsteinfarben
Produkttyp Graduierte Messzylinder