Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte Messpipetten, Klasse A, USP
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Mit silberner Diffusionsfarbe für dauerhafte Markierungen
- Braune Graduierungsmarkierungen
- Hauptringgraduierung
- Graduiert bis zur Spitze
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Klasse | A |
| Material | AR-GLAS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungen | 0.2 ml |
| Toleranz | 0.05 ml |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 450 mm ± 5 mm |
| Mehr anzeigen |