Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte Messpipetten, Klasse A, USP
Artikelnummer. 11771516
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11771516 2 ml 12 Stück
11761516 1 ml 12 Stück
11791516 10 ml 12 Stück
11701526 25 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11771516 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 110014127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00 €
    87.60 € / 12 Stück
    Sparen 11.40 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird mit einem USP-datierten Chargenidentifizierungszertifikat für Gleichförmigkeit geliefert.
  • Mit silberner Diffusionsfarbe für dauerhafte Markierungen
  • Braune Graduierungsmarkierungen
  • Hauptringgraduierung
  • Graduiert bis zur Spitze
  • Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Klasse A
Material AR-GLAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.02 ml
Toleranz 0.01 ml
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 360 ± 5 mm
Typ Messpipette