Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Artikelnummer. 11731526
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Toleranz:
0,001 ml
0,01 ml
0,02 ml
0,03 ml
Länge (metrisch):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Toleranz Länge (metrisch) unitSize
11731526 10 ml 0,02 ml 440 mm 6 Stück
15665455 4 ml 0,001 ml 400 mm 6 Stück
12851783 15 ml 0,03 ml 500 mm 6 Stück
15685455 6 ml 0,01 ml 400 mm 6 Stück
15605465 7 ml 0,01 ml 419 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11731526 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 134016027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.86 €
    59.85 € / 6 Stück
    Sparen 7.01 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit gemäß USP-Standard für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten der Klasse A mit brauner Graduierung werden aus AR™-Weißglas hergestellt.
  • Gemäß USP
  • Eine Kennzeichnung
  • Mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Klasse A
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 6/Pckg.
Toleranz 0,02 ml
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 440 mm
Typ Messpipette