Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Description
- Gemäß USP
- Eine Kennzeichnung
- Mit datierter Chargenkennung
Specifications
Specifications
| Klasse | A |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 6/Pckg. |
| Toleranz | 0,01 ml |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Typ | Messpipette |