Beschreibung
- Aus hochtransparentem Polypropylen.
- Klasse B
- Entspricht ISO 12681 und DIN 6706.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Exposition bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen.
- Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Menge | 10/Packung |
| Graduierungen | 0,5 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Fehlergrenze | ± 0.5 ml |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Unterteilung | 0,5 ml |
| Form | Rund |
| Base Type | Hexagonal |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Mehr anzeigen |