Learn More
Hirschmann™ Klasse AS Automatische Büretten DURAN™, blaue Graduierung
Artikelnummer. 10665981
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10665981 25 ml 1 Stück
10763321 10 ml 1 Stück
10518842 50 ml -
3 options
Artikelnummer. 10665981
Marke: Hirschmann™ 3440370
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen sind in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Gemäß Pellet
  • Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0,05 ml
Enthält 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,03 mL
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385