Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Eine Markierung, blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,005 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungsart | Blaue Emaillefarbe |
| Mehr anzeigen |