Learn More
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit geradem Glassperrhahn
Artikelnummer. 11712362
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11712362 10 ml 2 Stück
11732362 50 ml 2 Stück
11722362 25 ml 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 11712362
Marke: Hirschmann™ 3140160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse AS mit blauer Graduierung bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
  • Schellbach, blaue Hauptpunkt-Ringgraduierung
  • Gerader Absperrhahn mit Glasküken
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Glas
Graduierungen 0.02 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0.02 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385