Learn More
Hirschmann™ Schellbach blaue graduierte Messpipetten, Klasse AS
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 10 ml; Unterteilungen: 0.1 ml
Beschreibung
- Blaue Graduierungsmarkierungen
- Konformitätszertifiziert
- Mit datierter Chargenkennung
- Hauptringgraduierung
- Nullpunkt am Boden, graduiert bis zur Spitze
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Kalibriert für EX
- Typ 3, DIN EN ISO 835
- Mit Standard-Baumwollstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Enthält | Schellbachstreifen |
| Menge | 12/Pckg. |
| Mehr anzeigen |