Learn More
Witeg™ Graduierte Pipetten Klasse A, spezielle Größen
Beschreibung
- Farbcodiert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Aus Kalknatronglas
- DE-M-Markierung nach deutschem Kalibriergesetz
- Kalibriert für die Abgabe, 5 Sekunden Wartezeit
- Inklusive Chargenzertifikat
- Braune Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Ja |
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Min. Durchflusszeit | 5 s |
| Toleranz | ±0.015 ml |
| Volumen (metrisch) | 7.5 ml |
| Mehr anzeigen |