Learn More
Witeg™ Blow-Out-Pipetten der Klasse B mit Kurzlinienmessskala
Beschreibung
- Farbkodiert gelb 2x
- Aus Borosilikatglas
- Mit braun gefärbter Graduierung und Beschriftung
- Ohne Wartezeit
- Bereitstellung nach 9-20 Sekunden
- Graduierungsbereiche bei 0.1 ml
- Toleranz von ±0.150 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Material | Borosilikatglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Min. Durchflusszeit | Abgabe 9-20 Sekunden |
| Menge | 12/Pckg. |
| Spitzenform | Angelassen |
| Toleranz | ±0.150 ml |
| Farbe | Gelb |
| Mehr anzeigen |