Learn More
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B
Artikelnummer. 11807501
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
2.000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
11807501 50 ml 1 ml -
11847501 1000 ml 10 ml 1 Stück
11887491 10 ml 0.2 ml 1 Stück
11857501 2.000 ml 20 ml 1 Stück
11897491 25 ml 0.5 ml 1 Stück
11837501 500 ml 5 ml 1 Stück
11877491 5 ml 0.1 ml 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 11807501
Marke: Fisherbrand™ DBG504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Zylinder gewährleisten ein präzises Messen und Gießen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Hohe Messzylinder der Klasse B werden aus kalibriertem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
  • Graduiert
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 195 mm
Tolerance Metric ±1 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 1 ml
Max. Temperatur 500 °C