Learn More
Hirschmann™ AR™ Glas-Volumenpipetten
Artikelnummer. 11732252
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 mL
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11732252 0.5 ml 12 Stück
11787971 10 ml 6 Stück
11752252 100 ml 6 Stück
11762252 15 ml 6 Stück
11757971 1 ml 12 Stück
11797971 20 ml 6 Stück
11707981 25 ml 6 Stück
11767971 2 ml 12 Stück
11742252 3 ml 6 Stück
11776652 4 mL 6 Stück
11717981 50 ml 6 Stück
11777971 5 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11732252 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 1300129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00 €
    72.00 € / 12 Stück
    Sparen 9.00 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
  • One mark
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
Klasse B
Material Glas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 12/Packung
Toleranz 0.08 ml
Volumen (metrisch) 0.5 ml
Länge (metrisch) 300 mm
Typ Volumetrische Pipette