Learn More
Hirschmann™ Büretten der Klasse B mit geradem Absperrhahn, schwarze Graduierung
Artikelnummer. 13137969
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13137969 10 ml 2 Stück
13157969 50 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13137969 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 3100260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Büretten der Klasse B mit schwarzer Graduierung werden aus strapazierfähigem Material hergestellt. DURAN™ Glasröhren.
  • Klarglas
  • Kurze Leitung
  • Mit schwarzer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Mit geradem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Glas
Graduierungen 0,02 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Schwarz
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,03 mL
Typ Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385