Learn More
Witeg™ Büretten der Klasse B
Artikelnummer. 10698305
Artikelnummer. 10698305
Marke: Witeg™ 3 000 504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit kurzliniger blaue Schellbach-Graduierung.
  • Mit seitlichem Absperrhahn
  • Mit Stopfen vollständig aus ST
  • Aus klarem Borosilikatglas 3.3
  • DIN ENO ISO 385
Spezifikation
Farbe Klar
Material Borosilikatglas 3.3
Graduierungen Ja, 0.10-ml-Teilungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dosieren, Titration
Stopfenmaterial Glas
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0.08 ml
Typ Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität EN ISO 385