Learn More
Hecht Karl™ DURAN-Messzylinder der Klasse B mit hoher Form, aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10748452
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
250 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10748452
Marke: Hecht Karl™ 42170066
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Toleranz ± 5 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Skala Ja
Toleranz (metrisch) Gehäuse 5mL
Produkttyp Graduierte Messzylinder
Graduierungen 10 ml
Unterteilung 10 ml