Learn More
Hecht Karl™ DURAN-Messzylinder der Klasse B mit hoher Form, aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
250 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ± 5 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Skala | Ja |
| Toleranz (metrisch) | Gehäuse 5mL |
| Produkttyp | Graduierte Messzylinder |
| Graduierungen | 10 ml |
| Unterteilung | 10 ml |