Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13168039
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13168039 1000 ml 6 Stück
13108039 - 12 Stück
13118039 - 12 Stück
13128039 - 12 Stück
13148039 - -
13158039 500 ml 6 Stück
11671409 - 3 Stück
7 options
Artikelnummer. 13168039
Marke: Hirschmann™ 7501193
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Blaue Graduierung
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Anzahl pro Packung 6/Packung
Beschreibung Graduierter Zylinder, PP
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Durchmesser (metrisch) 69 mm
Graduierungen 10 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 440 mm
Typ Graduierter Messzylinder