Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. p-7162692
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 13108039
Marke: Hirschmann™ 7501160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Blaue Graduierung
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Beschreibung Graduierter Zylinder, PP
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Graduierungen 0,2 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 145 mm
Typ Graduierter Messzylinder