Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13138029
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13138029 25 ml 12 Stück
13128029 - 12 Stück
13148029 - 12 Stück
13168029 - -
13188029 1000 ml 6 Stück
13198029 - 3 Stück
6 options
Artikelnummer. 13138029
Marke: Hirschmann™ 7500170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Beschreibung Graduierter Zylinder, PP
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Graduierungen 0,5 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 170 mm
Typ Graduierter Messzylinder