Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Codice prodotto. 13148029
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13148029
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 7500175
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Specifica
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 200 mm
Typ Graduierter Messzylinder
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato