Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
Beschreibung
- Gemäß DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Erhöhte Skala
- Hauptringgraduierung
- Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Einwegprodukt | Zum Mehrfachgebrauch |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor |
| Skalenfarbe | Blue |
| Base Type | Hexagonal |
| Höhe (metrisch) | 315 mm |
| Typ | Graduierter Messzylinder |