Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, blaue Graduierung, mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette
Artikelnummer. 10607315
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10607315 10 ml 2 Stück
12521467 25 ml 2 Stück
10022641 50 ml 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 10607315
Marke: Hirschmann™ 2260160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
  • Mit Ausguss, Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, kurze Graduierung
  • Blaue Graduierung
  • Klasse B
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung Volumenaufnahme
Beschreibung Kalibriert auf Volumenaufnahme, mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 140 mm
Tolerance Metric ± 0,15 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 10 ml
Graduierungen 0,2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 0,2 ml