Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, blaue Graduierung, mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss, Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, kurze Graduierung
- Blaue Graduierung
- Klasse B
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Beschreibung | Kalibriert auf Volumenaufnahme, mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,15 ml |
| Mehr anzeigen |