Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung
Artikelnummer. 10573661
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10573661 1000 ml 1 Stück
11738021 10 ml 2 Stück
11748021 25 ml 2 Stück
11812861 50 ml 2 Stück
11758021 50 ml 2 Stück
11768021 100 ml 2 Stück
11778021 250 ml 2 Stück
11788021 500 ml 2 Stück
10668051 2000 ml -
11796482 5 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10573661 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2230193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00 €
    63.21 € / 1 Stück
    Sparen 22.79 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse B, mit blaugefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Ausguss, kurze Leitung
  • Blau gefärbte Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Material Glas
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Graduierungen 10 ml
Fehlergrenze 7.5
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Class Klasse B
Höhe (metrisch) 470 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Toleranz ±7,5 ml
Produkttyp Graduierte Messzylinder