Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Blau gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,75 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Mehr anzeigen |