Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, blaue Graduierung
Beschreibung
- Mit Ausguss, Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, kurze Graduierung
- Blaue Graduierung
- Klasse B
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 470 mm |
| Tolerance Metric | ± 7,5 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Mehr anzeigen |