Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff
Artikelnummer. 11822861
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11822861 100 ml 2 Stück
11892851 10 ml -
11802861 25 ml 2 Stück
11832861 250 ml 2 Stück
15599025 2000 ml 1 Stück
11842861 500 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11822861 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2330180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80 €
    55.44 € / 2 Stück
    Sparen 11.36 €
    17% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Kurze Linie, blaue Messskala
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Toleranz ±0,75 mL
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapazität (metrisch) 100 ml
Höhe (metrisch) 290 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Stopfenmaterial Polyethylen
Graduierungen 1 ml
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Produkttyp Graduierter Mischzylinder