Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff
Artikelnummer. 11842861
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11842861 500 ml 2 Stück
11892851 10 ml -
11802861 25 ml 2 Stück
11822861 100 ml 2 Stück
11832861 250 ml 2 Stück
15599025 2000 ml 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11842861
Marke: Hirschmann™ 2330190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Kurze Linie, blaue Messskala
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Graduierter Mischzylinder
Toleranz ±3,75 mL
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapazität (metrisch) 500 ml
Höhe (metrisch) 425 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Stopfenmaterial Polyethylen
Graduierungen 5 ml