Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
41.10 € - 189.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Blau |
Form | Rund |
Typ | Graduierter Mischzylinder |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11892851
|
Hirschmann™
2330160 |
10 ml |
41.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802861
|
Hirschmann™
2330170 |
25 ml |
44.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11822861
|
Hirschmann™
2330180 |
100 ml |
53.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11832861
|
Hirschmann™
2330186 |
250 ml |
76.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15599025
|
Hirschmann™
2330194 |
2000 ml |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11842861
|
Hirschmann™
2330190 |
500 ml |
140.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Kurze Linie, blaue Messskala
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Glas | |
Klasse B | |
Polyethylen |
Blau | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Stopfen aus Polyethylen |