Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 mL
100 ml
500 ml
1.000 ml
Enthält:
NS 10/19-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
Schraubverschluss
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
2 Stück
6 Stück
Description
- Kristallklar
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
- Eine thermische Belastung bis zu 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Kristallklar |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Enthält | NS 14/23-Stopfen |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 60 °C |
| Show More |