Learn More
VITLAB™ Klasse B PMP Messkolben mit Schraubverschluss
Beschreibung
- Produktart: Messkolben
- Material: PMP (Flasche), Polypropylen (Verschluss)
- Toleranz: Klasse B (DIN EN ISO 1042)
- Kalibrierungsmarke: Ja (Kalibriert auf „Ein“)
- Lieferumfang: Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ja |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,5 oz. |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PMP |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 235 mm |
| Mehr anzeigen |