Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Click to view available options
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
- Hohe Stabilität durch sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PP (Polypropylen) |
| Toleranz | ± 5 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Anzahl pro Karton | 6/Packung |
| Klasse | Klasse B |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Graduierungen | 5 ml |
| Fehlergrenze | ± 5 ml |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelindustrie und Volumenmessung |
| Mehr anzeigen |