Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Artikelnummer. 11837930
Click to view available options
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11837930
Marke: VITLAB™ 647081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Messzylinder in der Lebensmittelindustrie und zum Abmessen von Volumen. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B, verfügen über eine einfach abzulesende, erhabene, blaue Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalenpunkten.
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Hohe Stabilität durch sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Toleranz ± 0.5 ml
Klasse Klasse B
Graduierungen 0.5 ml
Fehlergrenze ± 0.5 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelindustrie und Volumenmessung
Skalenfarbe Blau
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 170 mm
Typ Messzylinder