Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener Skala, Klasse B
Artikelnummer. 15762106
Click to view available options
Graduierungen:
0.20 ml
2 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15762106
Marke: VITLAB™ 650941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen für Festigkeit und Langlebigkeit. VITLab™ Messzylinder Klasse B aus Polypropylen mit erhabener Skala bieten einen Sechskantfuß mit Standnoppen für hohe Stabilität.
  • Hochtransparent
  • Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala, kalibriert ‘In’
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Material Polypropylen
Toleranz ±2 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Klasse Klasse B
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Graduierungen 2 ml
Fehlergrenze ± 2 ml
Form Rund
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierter Messzylinder