Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
5 Stück
Description
- Zylinder in niedriger Form mit Graduierung und Ausguss
- Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Geprägte Skala
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Specifications
Specifications
| Klasse | Klasse B |
| Graduierungen | 20 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Fehlergrenze | ±20mL |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Form | Rund |
| Base Type | Hexagonal |
| Typ | Graduierter Messzylinder |