Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder
- Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
- Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Toleranz | ±1 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681 und ISO 6706 |
| Klasse | Klasse B |
| Umfang | Erhaben |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Menge | Je 1 |
| Graduierungen | 1 ml |
| Autoklavierbar | Ja |
| Mehr anzeigen |