Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Artikelnummer. 10638041
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10638041
Marke: Vitlab™ 650081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Messzylinder sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B, verfügen über eine eingegossene Graduierung, die auch nach täglichem Reinigen in der Spülmaschine sichtbar bleibt. Die sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen bietet hohe Stabilität.
  • Hochtransparenter Zylinder
  • Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
  • Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PP (Polypropylen)
Toleranz ±2 mL
Zertifizierung/Konformität DIN 12681 und ISO 6706
Klasse Klasse B
Umfang Erhaben, blau
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Menge Je 1
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Ja
Fehlergrenze ± 2 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelindustrie
Skalenfarbe Blau
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierte Messzylinder