Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder
- Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
- Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±1 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klasse | Klasse B |
| Umfang | Erhaben |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Menge | Je 1 |
| Graduierungen | 1 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |