Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Artikelnummer. 15792106
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
15792106 1000 ml 10 ml 6 Stück
15752106 100 ml 1 ml 12 Stück
10146240 100 ml 1 ml 1 Stück
11897910 100 ml 1 ml 12 Stück
10638041 250 ml 2 ml 1 Stück
10620314 250 ml 2 ml 6 Stück
11833662 250 ml 2 ml 3 Stück
15742106 25 ml 0.5 ml 12 Stück
15772106 500 ml 5 ml 6 Stück
10367424 - 1 ml 12 Stück
10 options
Artikelnummer. 15792106
Marke: Vitlab™ 652941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Messzylinder sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B, verfügen über eine eingegossene Graduierung, die auch nach täglichem Reinigen in der Spülmaschine sichtbar bleibt. Die sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen bietet hohe Stabilität.
  • Hochtransparenter Zylinder
  • Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
  • Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±10 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706, DIN 12681
Klasse Klasse B
Umfang Erhaben
Durchmesser (metrisch) 69 mm
Menge Je 1
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 10 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelindustrie
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 440 mm
Typ Messzylinder