Beschreibung
- Aus hochtransparentem Polypropylen.
- Hohe Form mit blau gedruckter Skala ermöglicht eine einfache Volumenbewertung.
- Klasse B.
- Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Toleranz | ±10 ml |
| Klasse | Klasse B |
| Menge | 5 Packung |
| Graduierungen | 10 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Fehlergrenze | ± 10 ml |
| Unterteilung | 10 ml |
| Form | Rund |
| Skalenfarbe | Blue |
| Mehr anzeigen |