Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form, Klasse B
Artikelnummer. 10557391 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
10557391 2000 mL 20 mL 1 Stück
10364221 1000 ml 10 ml 5 Stück
12683576 25 mL 0.2 ml 10 Stück
10448322 250 ml 2 ml 5 Stück
10181241 100 ml 1 ml 10 Stück
10151341 500 ml 5 mL 5 Stück
11813831 50 ml 1 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10557391 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 34864
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus hochtransparentem Polypropylen. Hohe Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blau gedruckter Skala ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Hohe Form mit blau gedruckter Skala ermöglicht eine einfache Volumenbewertung.
  • Klasse B.
  • Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Toleranz ±20 mL
Klasse Klasse B
Menge 1/Packung
Graduierungen 20 mL
Fehlergrenze ± 20 ml
Unterteilung 20 mL
Form Rund
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 535 mm
Produkttyp Graduierte Messzylinder
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C