Learn More
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Artikelnummer. 17460134 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 17460134
Marke: BRAND™ 36028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochtransparente Polypropylen-Konstruktion. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 60 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 60 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenaufnahme (TC, in.)
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 146 mm
Fehlergrenze ±0.12 ml
Anzahl pro Packung 1
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 60 °C
Toleranz ±0.12 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klasse B
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße NS 12/21