Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
7.10 € - 73.80 €
Spezifikation
Kalibrierung | Yes |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Farbe | Transparent |
Material | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10437523
|
VITLAB™
676941 |
1.000 ml | NS 24/29-Stopfen |
18.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11803662
|
VITLAB™
673941 |
100 ml | NS 14/23-Stopfen |
24.60 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17897800
|
VITLAB™
671891 |
25 ml | Schraubverschluss |
17.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11893652
|
VITLAB™
672941 |
50 ml | NS 12/21-Stopfen |
23.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17867810
|
VITLAB™
674941 |
250 ml | NS 19/26-Stopfen |
30.45 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17807820
|
VITLAB™
675941 |
500 ml | NS 19/26-Stopfen |
32.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17857810
|
VITLAB™
674891 |
250 ml | Schraubverschluss |
28.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17897810
|
VITLAB™
675891 |
500 ml | Schraubverschluss |
29.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17817810
|
VITLAB™
672891 |
50 ml | Schraubverschluss |
20.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17847820
|
VITLAB™
677941 |
10 ml | NS 10/19-Stopfen |
17.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10427523
|
VITLAB™
674941 |
250 ml | NS 19/26-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10146093
|
VITLAB™
673941 |
100 ml | NS 14/23-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10393911
|
VITLAB™
675941 |
500 ml | NS 19/26-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10274311
|
VITLAB™
671891 |
25 ml | Schraubverschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10365901
|
VITLAB™
674891 |
250 ml | Schraubverschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10150281
|
VITLAB™
672941 |
50 ml | NS 12/21-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10554451
|
VITLAB™
675891 |
500 ml | Schraubverschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15737257
|
VITLAB™
671941 |
25 mL | NS 10/19-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10214411
|
VITLAB™
672891 |
50 ml | Schraubverschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10326001
|
VITLAB™
676891 |
1000 mL | Screw cap |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11807920
|
VITLAB™
677941 |
10 ml | NS 10/19-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10652492
|
VITLAB™
673891 |
100 mL | Screw cap |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hochtransparent
- Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN /ISO 1042
- Eine thermische Belastung bis 60 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Yes | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
B |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
60°C | |
Screw |