Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Artikelnummer. 10584533
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10584533
Marke: VITLAB™ 64591
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus SAN mit hoher Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten. Der Sechskantfuß mit Bodenstollen sorgt für hohe Stabilität.
  • Glasklarer Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Klasse B
Class B
Höhe (metrisch) 285 mm
Tolerance Metric ±20 ml
Typ Messzylinder
Material SAN (Styrol-Acrylonitril)
Außendurchmesser (metrisch) 78 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Umfang Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten
Graduierungen 20 mL
Fehlergrenze ± 20 ml