Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Niedere Form, glasklar, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 100mL
Toleranz: 2,00 ±ml
Teilung: 2,00mL
Höhe: 163mm
φ: 37mm
Volumen: 100mL
Toleranz: 2,00 ±ml
Teilung: 2,00mL
Höhe: 163mm
φ: 37mm
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | Klasse B |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 163 mm |
| Tolerance Metric | ±2 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | SAN (Styrol-Acrylonitril) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 37 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Mehr anzeigen |